Få mere at vide
Phenoxyeddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 10002190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10002190 5 g Glasflaske 5g
10687332 100 g Plastflaske 100g
10307400 500 g Plastflaske 500g
11945121 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10002190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169870050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-59-8
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00004296
InChI nøgle LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
IUPAC navn 2-phenoxyeddikesyre
SMIL OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxyacetic acid
Smeltepunkt 98.0°C to 101.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 285.0°C
Flammepunkt 165°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Acid)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OCH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Merck Index 15,7366
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Granular Powder, Granules, or Prills
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenoxyacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.