Få mere at vide
Phenoxy-d5-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenoxy-d5-acetic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 157.0787 |