Få mere at vide
Phenothrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1072
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Phenothrin is a synthetic pyrethroid that kills adult fleas and ticks.
Phenothrin is a synthetic pyrethroid that kills adult fleas and ticks.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenothrin
CAS 26002-80-2
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H26O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (285.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(C)\C)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2
Molekylvægt (g/mol) 350.45
Formel vægt 350.45
Procent renhed 94.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation