Få mere at vide
Fenolphtalein fast, rent, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10407650
Fenolphtalein fast, rent, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073389 Shop alle Fisher Chemical produkter
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10407650
Brand: Fisher Chemical P/2400/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fenolphtalein fast, rent, indikatorkvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 258°C
Formel vægt 318.32g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Farve Hvid
Mængde 100 g
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: phenolphthalein
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fenolphtalein fast, rent, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™ >