Beskrivelse
Fenolphtalein fast, rent, indikatorkvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 258 °C |
| Formel vægt | 318,32g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenolphthalein
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.