Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1, Klar-til-brug mættet aq. opløsning, pH 5,2
Artikelnummer. 15495795
Skift visning
Mængde:
100 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495795 100 mL 100ml
15405805 400 mL 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495795 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62336.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phenol-Chloroform-Isoamylalkoholblanding i forholdet 25:24:1 (v/v/v), CAS # 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, er en opløsning, der anvendes til oprensning af nukleinsyrer.
Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1 bruges til ekstraktion af DNA til generering af DNA-minisatellit-fingeraftryk. Det bruges også til at rense RNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Denne opløsning indeholder en blanding af ren chloroform, isoamylalkohol og phenol mættet med Tris-EDTA, med en stabiliseret pH på 8,0
Applikationer
  • Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-blandingsopløsning (25:24:1) bruges til ekstraktion af nukleinsyrer, DNA og RNA
  • Når nukleinsyrer ekstraheres med phenol-chloroform-isoamylalkohol-blandingsopløsningen, opnås en klar komponentadskillelse. Proteinerne til stede i prøven denatureres og fjernes (opsamles i den organiske fase eller i interfasen), mens nukleinsyrer forbliver i den vandige fase. Chloroformen denaturerer proteiner og letter adskillelsen af de vandige og organiske faser, og isoamylalkoholen reducerer skumdannelse under ekstraktion.
  • Det bruges også til at generere DNA-minisatellit-fingeraftryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136112-00-0
Molekylær formel C12H19Cl3O2
Molekylvægt (g/mol) 301.632
MDL nummer MFCD00133763
InChI nøgle ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
PubChem CID 66587205
IUPAC navn chloroform;3-methylbutan-1-ol;phenol
SMIL CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Farve Farveløs
Navn note Ready-to-Use saturated aq. soln.
FN nummer UN2922
Opløselighedsinformation Soluble in water.
pH 5.2
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol