Få mere at vide
Phenmedipham, TRC
Artikelnummer. 30135332
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135332 5 g
17993745 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3146005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13684-63-4
Molekylær formel C16 H16 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 300.31
Synonym Carbamic acid, N-(3-methylphenyl)-, 3-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl ester, Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 3-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, methyl ester, m-methylcarbanilate (ester) (8CI), Carbanilic acid, m-methyl-, ester with methyl m-hydroxycarbanilate (8CI), 3-(Carbomethoxyamino)phenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Methoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Betanal, Fenifan, Fenmedifam, Kemifam, Kemifam FL, Kontakt, Kontakt (herbicide), Kontakt FCS, Methyl 3-(m-tolylcarbamoyl)carbanilate, Methyl N-[3-[N-(3-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Methyl N-[3-[N'-(3'-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Methyl m-hydroxycarbanilate m-methylcarbanilate, Phenmedipham, SN 38584, Stepham, Synbetan P, Vangard
IUPAC navn [3-(methoxycarbonylamino)phenyl] N-(3-methylphenyl)carbamat
SMIL COC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenmedipham
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O4/c1-11-5-3-6-12(9-11)18-16(20)22-14-8-4-7-13(10-14)17-15(19)21-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Formel vægt 300.111