missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenmedipham-ethyl, TRC

Artikelnummer. 30409117
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409117 50 mg
30417309 250 mg
30425584 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31460550MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13684-44-1
Molekylær formel C17 H18 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 314.34
Synonym Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 3-[(ethoxycarbonyl)amino]phenyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, m-methylcarbanilate (ester) (8CI), Carbanilic acid, m-methyl-, ester with ethyl m-hydroxycarbanilate (8CI), 3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-3-methylphenylcarbamate, Ethyl N-[3-[N-(3-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Ethyl N-[3-[N'-(3'-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Phenmedipham-ethyl
IUPAC navn [3-(ethoxycarbonylamino)phenyl] N-(3-methylphenyl)carbamate
SMIL CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenmedipham-ethyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
Formel vægt 314.1267
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.