Få mere at vide
Phenmedipham-ethyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenmedipham-ethyl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21) |
| Formel vægt | 314.1267 |