Få mere at vide
Phenetole, 98+%
Artikelnummer. 10617362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617362 250 mL Glasflaske 250ml
10402801 100 mL Glasflaske 100ml
10042920 500 mL Glasflaske 500ml
10176773 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10617362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221492500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-73-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00009090
InChI nøgle DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC navn ethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenetole
Navn note 99%
Smeltepunkt -30.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC2H5
Brydningsindeks 1.5055 to 1.5075
Mængde 250 mL
Beilstein 06, 140
Merck Index 15, 7343
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske