Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenetole |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -30,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Kogepunkt | 169,0 °C til 170,0 °C |
| Flammepunkt | 57 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenetole
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.