Få mere at vide
Fenotol, 98+%
Artikelnummer. 10176773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10176773 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10402801 100 mL Glasflaske 100ml
10617362 250 mL Glasflaske 250ml
10042920 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10176773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221490025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-73-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00009090
InChI nøgle DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC navn ethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenetole
Navn note 99%
Smeltepunkt -30,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 169,0 °C til 170,0 °C
Flammepunkt 57 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC2H5
Brydningsindeks 1,5055 til 1,5075
Mængde 2.5 L
Beilstein 06, 140
Merck Index 15, 7343
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og carbontetrachlorid
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenetole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.