Få mere at vide
Phenetole, 98+%
Artikelnummer. 10042920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
250ml
500ml
Artikelnummer. 10042920
Brand: Thermo Scientific Acros 221495000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-73-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00009090
InChI nøgle DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC navn ethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenetole
Navn note 99%
Smeltepunkt -30.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC2H5
Brydningsindeks 1.5055 to 1.5075
Mængde 500 mL
Beilstein 06, 140
Merck Index 15, 7343
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenetole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.