Få mere at vide
Fenotol, 98+%
Artikelnummer. 11422897
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422897 2500 mL 2500ml
11402897 100 mL 100ml
11412897 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15501.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122,167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-73-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00009090
InChI nøgle DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC navn ethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenetole
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 0.967
Kogepunkt 169 °C til 170 °C
Flammepunkt 57 °C (134 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.507
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 636270
Merck Index 14,7229
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%