Få mere at vide
Phenetole, 98+%
Artikelnummer. 11412897
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11412897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15501.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-73-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00009090
InChI nøgle DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC navn ethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenetole
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 0.967
Kogepunkt 169°C to 170°C
Flammepunkt 57°C (134°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.507
Mængde 500 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 636270
Merck Index 14,7229
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%