Få mere at vide
Fenotol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenetole |
| Smeltepunkt | -30°C |
| Tæthed | 0.967 |
| Kogepunkt | 169°C to 170°C |
| Flammepunkt | 57°C (134°F) |
| Lugt | Aromatic |
| Brydningsindeks | 1.507 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 636270 |
| Vis mere |