Få mere at vide
Phenethylalkohol, 99%
Artikelnummer. 10246563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10246563 100 mL Glasflaske 100ml
10133230 5 mL Glasflaske 5ml
10521784 250 mL Glasflaske 250ml
10123230 1 L Glasflaske 1 L
10562141 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10792754 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10246563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130181000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-12-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002886
InChI nøgle WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMIL OCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenethyl alcohol
Smeltepunkt -27,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 219,0 °C
Flammepunkt 102 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,5300 til 1,5350
Mængde 100 mL
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
IUPAC navn 2-phenylethanol
Viskositet 7,58 mPa (25 °C)
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.