Learn More
Phenethylalkohol, 99%
Product Code. 10133230 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10133230 5 mL Glasflaske 5ml
10246563 100 mL Glasflaske 100ml
10521784 250 mL Glasflaske 250ml
10123230 1 L Glasflaske 1 L
10562141 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10792754 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10133230 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 130180050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-12-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002886
InChI nøgle WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMIL OCCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenethyl alcohol
Smeltepunkt -27.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 219.0°C
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5300 to 1.5350
Mængde 5 mL
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
IUPAC navn 2-phenylethanol
Viskositet 7.58 mPa.s (25°C)
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske