Få mere at vide
Phenethylalkohol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5ml
Artikelnummer. 10123230
Brand: Thermo Scientific Acros 130180010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-12-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002886
InChI nøgle WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMIL OCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenethyl alcohol
Smeltepunkt -27.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 219.0°C
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5300 to 1.5350
Mængde 1 L
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
IUPAC navn 2-phenylethanol
Viskositet 7.58 mPa.s (25°C)
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenethyl alcohol