Få mere at vide
Phenanthren-9-carboxaldehyd, 97%
Beskrivelse
Phenanthrene-9-carboxaldehyd bruges til at lave fluorescerende prober.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
prober.
Opløselighed Opløselig i
acetone, dichlormethan, methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene-9-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 100 °C til 103 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, dichloromethan, methanol. |
| Formel vægt | 206.24 |
| Procent renhed | 97% |