Få mere at vide
Phenanthrene-9-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11401677
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11401677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25648.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4707-71-5 | C15H10O | 206.24 g/mol
Phenanthrene-9-carboxaldehyd bruges til at lave fluorescerende prober.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenanthrene-9-carboxaldehyd bruges til at fremstille fluorescerende
prober.
Opløselighed Opløselig i
acetone, dichlormethan, methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4707-71-5
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001175
InChI nøgle QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC navn phenanthren-9-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Smeltepunkt 100°C to 103°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,dichloromethane,methanol.
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%