Få mere at vide
Phenacetin, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenacetin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 179.0946 |
| Procent renhed | >95% |