missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PHCCC, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485737
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485737 5 mg 5mg
16482576 25 mg -
16474306 100 mg -
16472998 10 mg -
16469566 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100409

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.

PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PHCCC
CAS 179068-02-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (42.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C12C(C2)/C(C3=CC=CC=C3O1)=N\O)NC4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 294.3
Formel vægt 294.3
Procent renhed 99.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.