Få mere at vide
Köttermann Apotek Stinkskab uden Medier
Denne apoteksstinkskab uden medier er designet til håndtering af farlige stoffer på apoteker og er ideel til arbejde med støvede præparater eller flygtige kemikalier.
Brand:  Köttermann 451-00014
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17342179
  • Ring for pris / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til sikkert arbejde med støvdannende præparater og flygtige kemikalier
  • Langtidsholdbar stålkonstruktion med polyakrylramme i ét stykke
  • Ergonomiske funktioner til at forbedre arbejdsgangen
  • Lavt, kompakt design til små laboratorier
Tekniske data
Tekniske data
Ventilationsblæser
Stik type D (gammel britisk stik)
115 kg
640 x 900 x 1350 mm
230 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Köttermann Apotek Stinkskab uden Medier > Apotek Stinkskab; Konfigurationsmuligheder: Ventilation Fan; Elektriske krav: Stik type D (gammelt britisk stik)