Få mere at vide
Köttermann Apotek Stinkskab uden Medier
Artikelnummer. p-7236301
Konfigurationsmuligheder:
Ingen ventilationsblæser
Ventilationsblæser
Stiktype:
GB stik
Schuko stik
Stik type D (gammel britisk stik)
Artikelnummer. 17352179
Brand: Köttermann 45100015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne apoteksstinkskab uden medier er designet til håndtering af farlige stoffer på apoteker og er ideel til arbejde med støvede præparater eller flygtige kemikalier.
  • Til sikkert arbejde med støvdannende præparater og flygtige kemikalier
  • Langtidsholdbar stålkonstruktion med polyakrylramme i ét stykke
  • Ergonomiske funktioner til at forbedre arbejdsgangen
  • Lavt, kompakt design til små laboratorier
Tekniske data
Konfigurationsmuligheder Ingen ventilationsblæser
Dimensioner (L x B x H) 640 x 900 x 1350 mm
Stiktype Stik type D (gammel britisk stik)
Spænding 230 V
Vægt (metrisk) 115 kg