Få mere at vide
Pharacine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pharacine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24O8/c25-21-17-5-7-19(8-6-17)23(27)31-15-3-4-16-32-24(28)20-11-9-18(10-12-20)22(26)30-14-2-1-13-29-21/h5-12H,1-4,13-16H2 |
| Formel vægt | 440.1471 |
| Procent renhed | >95% |