Få mere at vide
PH-797804, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496647 5 mg -
16490287 50 mg -
16474956 100 mg -
16420986 200 mg 200mg
16413938 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10403
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PH-797804 is a ATP-competitive, selective p38α/p38β inhibitor (IC50=26 nM and Ki=5.8 nM for p38α; Ki=40 nM for p38β) and does not inhibit JNK2.
PH-797804 is a ATP-competitive, selective p38α/p38β inhibitor (IC50=26 nM and Ki=5.8 nM for p38α
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PH-797804
CAS 586379-66-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19BrF2N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (104.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(C(N2C(C)=CC(OCC3=CC=C(C=C3F)F)=C(C2=O)Br)=C1)C)NC
Molekylvægt (g/mol) 477.3
Formel vægt 477.3
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation