Få mere at vide
PGMI-004A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484536
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484536 100 mg -
16466007 5 mg -
16439826 50 mg 50mg
16433288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484536 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101143
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PGMI-004A
CAS 1313738-90-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H12F3NO6S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (269.76 mM)
SMIL O=S(C(C=C1C2=O)=C(O)C(O)=C1C(C3=C2C=CC=C3)=O)(NC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 463.38
Formel vægt 463.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death