Få mere at vide
PFI-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490038 5 mg -
16433587 50 mg -
16427568 10 mg 10mg
16407506 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18664
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PFI-4 is a potent and selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor (IC50 = 80 nM).
PFI-4 is a potent and selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor (IC50 = 80 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PFI-4
CAS 900305-37-5
Farve Green
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24N4O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 26 mg/mL (68.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NC1=C(N2CCCC2)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C1)C4=CC=CC=C4OC
Molekylvægt (g/mol) 380.44
Formel vægt 380.44
Procent renhed 98.24%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death