Få mere at vide
PFI-1, MedChemExpress
Beskrivelse
PFI-1 is a selective BET (bromodomain-containing protein) inhibitor for BRD4 with IC50 of 0.22 μM in a cell-free assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PFI-1 |
| CAS | 1403764-72-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H17N3O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (95.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC=C1OC)(NC2=CC3=C(NC(N(C)C3)=O)C=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.39 |
| Formel vægt | 347.39 |
| Vis mere |