Få mere at vide
PF429242 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
PF429242 dihydrochloride is a reversible and competitive SREBP site 1 protease (S1P) inhibitor with an IC50 of 175 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF429242 dihydrochloride |
| CAS | 2248666-66-0 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H37Cl2N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.65 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (103.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N(CCC1=CC=CC=C1OC)[C@H]2CNCC2)C3=CC=C(CN(CC)CC)C=C3.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.49 |
| Formel vægt | 482.49 |
| Vis mere |