missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PF-915275, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483477
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483477 50 mg -
16437458 10 mg -
16437426 100 mg 100mg
16429937 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18056

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PF-915275 is a potent, selective and orally active human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) inhibitor with a Ki of 2.3 nM and an EC50 of 15 nM (in HEK293 cells). The dose-dependent effect of PF-915275 on conversion of cortisone to cortisol in primary human and monkey hepatocytes, with an EC50 of 20 and 100 nM, respectively.

PF-915275 is a potent, selective and orally active human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) inhibitor with a Ki of 2.3 nM and an EC50 of 15 nM (in HEK293 cells). The dose-dependent effect of PF-915275 on conversion of cortisone to cortisol in primary human and monkey hepatocytes, with an EC50 of 20 and 100 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF-915275
CAS 857290-04-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H14N4O2S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (88.47 mM)
SMIL N#CC1=CC=C(C2=CC=C(S(NC3=NC(N)=CC=C3)(=O)=O)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 350.39
Formel vægt 350.39
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.