Få mere at vide
PF-8380, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-8380 is a potent autotaxin inhibitor with an IC50 of 2.8 nM in isolated enzyme assay and 101 nM in human whole blood.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-8380 |
| CAS | 1144035-53-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H21Cl2N3O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (13.94 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |
| SMIL | O=C(N1CCN(CC1)CCC(C2=CC(O3)=C(C=C2)NC3=O)=O)OCC4=CC(Cl)=CC(Cl)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.33 |
| Formel vægt | 478.33 |
| Vis mere |