Få mere at vide
PF-670462, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-670462 |
| CAS | 950912-80-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H22Cl2FN5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (243.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.99 mM) |
| SMIL | NC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCCCC4)=N1.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.32 |
| Formel vægt | 410.32 |
| Vis mere |