Få mere at vide
PF-573228, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463988
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16463988 10 mg -
16414996 100 mg -
16410347 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16463988 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10461
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-573228
CAS 869288-64-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20F3N5O3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (50.87 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=C(C=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=N3)C=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 491.49
Formel vægt 491.49
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease