Få mere at vide
PF-4989216, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495888 10 mg -
16492037 50 mg -
16486346 100 mg -
16418537 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495888 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13864
MedChemExpress PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.
PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-4989216
CAS 1276553-09-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13FN6OS
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (76.24 mM)
SMIL N#CC1=C(N2CCOCC2)SC(C3=NC=NN3)=C1C4=CC=C(C#N)C=C4F
Molekylvægt (g/mol) 380.4
Formel vægt 380.4
Procent renhed 99.69%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease