missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PF-4800567, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493306
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493306 25 mg -
16465188 10 mg 10mg
16461407 50 mg -
16417917 5 mg -
16405886 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12470

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PF-4800567 is a potent and selective inhibitor of casein kinase 1ε (CK1ε), with an IC50 of 32 nM, which is greater than 20-fold selectivity over CK1δ (IC50, 711 nM).

PF-4800567 is a potent and selective inhibitor of casein kinase 1ε (CK1ε), with an IC50 of 32 nM, which is greater than 20-fold selectivity over CK1δ (IC50, 711 nM).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF-4800567
CAS 1188296-52-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18ClN5O2
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (208.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2C(N(C3CCOCC3)N=C2COC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 359.81
Formel vægt 359.81
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.