Få mere at vide
PF-06840003, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-06840003 (EOS200271) is a highly selective orally bioavailable IDO-1 inhibitor with IC50s of 0.41 μM, 0.59 μM, and 1.5 μM for hIDO-1, dIDO-1, and mIDO-1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-06840003 |
| CAS | 198474-05-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H9FN2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | EOS200271 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.64 mM) |
| SMIL | O=C(C(C1=CNC2=C1C=C(F)C=C2)C3)NC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.21 |
| Vis mere |