Learn More
PF-06471553, MedChemExpress
Description
PF-06471553 is a potent, selective and orally available monoacylglycerol acyltransferase 3 (MGAT3) inhibitor, with an IC50 of 92 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | PF-06471553 |
| CAS | 1808094-07-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25N5O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (320.83 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC2=C(CN(C(CC3=CC=CC(OC)=C3)=O)C2)C=C1)(NC4=NN(C5CCC5)N=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.54 |
| Formel vægt | 467.54 |
| Show More |