missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PF-06291874, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481899
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481899 1 mg
16467978 10 mg
16443907 50 mg
16417766 100 mg
16400448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481899 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19947

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PF-06291874 is a highly potent, non-peptide and orally active glucagon receptor antagonist. PF-06291874 is under the study for type 2 diabetes mellitus (T2DM).

PF-06291874 is a highly potent, non-peptide and orally active glucagon receptor antagonist. PF-06291874 is under the study for type 2 diabetes mellitus (T2DM).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF-06291874
CAS 1393124-08-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28F3N3O4
Mængde 1 mg
Synonym Glucagon receptor antagonists-4
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (198.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCC[C@H](OC1=CC(C)=C(N2C=C(C(F)(F)F)C=N2)C(C)=C1)C3=CC=C(C(NCCC(O)=O)=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 503.51
Formel vægt 503.51
Procent renhed 99.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.