Få mere at vide
PF-06282999, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-06282999 is a potent and selective myeloperoxidase inhibitor which is potential useful for the treatment of cardiovascular diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-06282999 |
| CAS | 1435467-37-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H12ClN3O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (98.23 mM) |
| SMIL | O=C(N)CN(C(C1=CC(Cl)=CC=C1OC)=C2)C(NC2=O)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.77 |
| Formel vægt | 325.77 |
| Vis mere |