Få mere at vide
PF-06263276, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415967
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16415967 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16415967 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101024
MedChemExpress PF-06263276 (PF 6263276) is a potent and selective pan-JAK inhibitor, with IC50s of 2.2 nM, 23.1 nM, 59.9 nM and 29.7 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and TYK2, respectively.
PF-06263276 (PF 6263276) is a potent and selective pan-JAK inhibitor, with IC50s of 2.2 nM, 23.1 nM, 59.9 nM and 29.7 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and TYK2, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-06263276
CAS 1421502-62-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H31FN8O2
Mængde 5 mg
SMIL FC1=C(O)C=C(CC)C(C2=CC(NN=C3C4=NC5=C(CN(C(C6=NC=C(N7CCCCC7)N=C6)=O)CC5)N4)=C3C=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 566.63
Formel vægt 566.63
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation