Få mere at vide
PF 05089771, MedChemExpress
Beskrivelse
PF 05089771 is a potent, orally active and selective arylsulfonamide Nav1.7 inhibitor, with IC50 values of 11 nM, 12 nM, 13 nM, 171 nM and 8 nM for hNav1.7, cynNav1.7, dogNav1.7,
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF 05089771 |
| CAS | 1235403-62-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H12Cl2FN5O3S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (67.95 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC(Cl)=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2C3=CNN=C3N)C=C1F)(NC4=CSC=N4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.35 |
| Formel vægt | 500.35 |
| Vis mere |