Få mere at vide
PF-04457845, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16446048 10 mg -
16413426 25 mg -
16408657 5 mg -
16442187 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16446048 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14376
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-04457845
CAS 1020315-31-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H20F3N5O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.57 mM)
SMIL O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC/2)CCC2=C\C3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3
Molekylvægt (g/mol) 455.43
Formel vægt 455.43
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation