Få mere at vide
PF-04418948, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-04418948 is an orally active, potent and selective prostaglandin EP2 receptor antagonist with an IC50 of 16 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-04418948 |
| CAS | 1078166-57-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H20FNO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 130 mg/mL (317.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1(COC2=CC=C3C=C(OC)C=CC3=C2)CN(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)C1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.41 |
| Formel vægt | 409.41 |
| Vis mere |