Få mere at vide
Haldenwanger™ støder
støder
Brand: Haldenwanger™ L 56/4/GLASIERT
2027.64 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Slibeflader er glaserede.Tekniske data
45mm | |
støder | |
180mm | |
støder |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haldenwanger™ støder > Diameter (metrisk) Udvendig: 45 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion