Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæns støder
Artikelnummer. 11940897
Diameter (metrisk) Udvendig:
60 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11940897
Brand: Haldenwanger™ L 56/4/RAUH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse stødere til en række forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Porcelænsstænger er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Slibeflader er uglaserede
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 180 mm
Produkttype støder
Materiale Porcelæn
Type støder