Få mere at vide
Permethrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16438486 100 mg -
16412226 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0887
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Permethrin (NRDC-143) is an insecticide, acaricide, and insect repellent; functions as a neurotoxin, affecting neuron membranes by prolonging sodium channel activation.
Permethrin (NRDC-143) is an insecticide, acaricide, and insect repellent
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Permethrin
CAS 52645-53-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20Cl2O3
Mængde 100 mg
Synonym NRDC-143
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(Cl)\Cl)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2
Molekylvægt (g/mol) 391.29
Formel vægt 391.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation