missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M611, BMP61 and BMP71

PermaSleeve™ heat shrinkable wire marker sleeves for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers.

Brand:  Brady™ 018493

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 12392588

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Compatible with printers: M611; BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Tekniske data

Tekniske data

UL Recognized to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Polyolefin
50/Pk.
1 to 500
42.16 mm
TLS 2200/TLS PC Link PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Wire and Cable Marking
-55°C to135°C
44.83 mm
24.13 mm-11.43 mm
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M611, BMP61 and BMP71 > W x H: 42.16 x 44.83 mm

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.