missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Perfluorohexyl)acetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137815 500 mg
30010572 1 g
30004044 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286325500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53826-12-3
Molekylær formel C8 H3 F13 O2
Molekylvægt (g/mol) 378.09
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid, (Perfluorohexyl)acetic acid, 2H,2H-Perfluorooctanoic acid, 6:2 Fluorotelomer carboxylic acid
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctanoic acid
SMIL OC(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2H,2H-Perfluorooctanoic acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F13O2/c9-3(10,1-2(22)23)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H2,(H,22,23)
Formel vægt 377.9925
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.